Learn More
Methyl 4-(9H-Purin-6-yloxy)benzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 4-(9H-Purin-6-yloxy)benzoate |
| CAS | 881052-28-4 |
| Formula molecolare | C13 H10 N4 O3 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Methyl 4-(7H-Purin-6-yloxy)benzoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H10N4O3/c1-19-13(18)8-2-4-9(5-3-8)20-12-10-11(15-6-14-10)16-7-17-12/h2-7H,1H3,(H,14,15,16,17) |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(Oc2ncnc3[nH]cnc23)cc1 |
| IUPAC Name | methyl 4-(9H-purin-6-yloxy)benzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.243 |
| Peso formulazione | 270.075 |