Learn More
Methyl 4-Acetamido-2-hydroxybenzoate, TRC
Codice prodotto. 30138474
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138474 10 g 10g
17958874 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138474 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM27528010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4093-28-1
Formula molecolare C10 H11 N O4
Molecular Weight (g/mol) 209.2
Sinonimo Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
IUPAC Name methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
Peso formulazione 209.0688