Learn More
Methyl 4-Acetamido-2-methoxybenzoate, TRC
Codice prodotto. 30135832
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135832 25 g 25g
30009209 5 g 5g
17970585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135832 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM27522025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4093-29-2
Formula molecolare C11 H13 N O4
Molecular Weight (g/mol) 223.23
Sinonimo Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Imp. D (EP), Metoclopramide Imp. D (EP), Metoclopramide USP Related Compound D, Metoclopramide USP RC D, Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Related Compound D, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Metoclopramide Impurity D
IUPAC Name methyl 4-acetamido-2-methoxybenzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-8-4-5-9(11(14)16-3)10(6-8)15-2/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
Peso formulazione 223.0845