Learn More
Methyl 4-Acetamido-5-bromo-2-methoxybenzoate, TRC
Codice prodotto. 30132711
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132711 2.5 g 2.50g
17917334 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30132711 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2750452.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4093-34-9
Formula molecolare C11H12BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 302.12
Sinonimo 4-Acetamido-5-bromo-o-anisic Acid Methyl Ester, 4-(Acetylamino)-5-bromo-2-methoxy-benzoic Acid Methyl Ester, Bromopride Impurity B
IUPAC Name methyl 4-acetamido-5-bromo-2-methoxybenzoate
SMILES COC(=O)c1cc(Br)c(NC(=O)C)cc1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-Acetamido-5-bromo-2-methoxybenzoate
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C11H12BrNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Peso formulazione 300.995