Learn More
Methyl 4-Acetylamino-5-chloro-2-methoxybenzoate, TRC
Codice prodotto. 30136607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136607 10 g 10g
30136516 25 g 25g
30009951 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136607 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM27507010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4093-31-6
Formula molecolare C11 H12 Cl N O4
Molecular Weight (g/mol) 257.67
Sinonimo Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Imp. B (EP)
IUPAC Name methyl 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoate
SMILES COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Peso formulazione 257.0455