Learn More
Methyl 4-acetylbenzoate, 98%
Codice prodotto. 10500004 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10500004 5 g Bottiglia in vetro 5g
10045970 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10500004 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424770050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3609-53-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3609-53-8
Formula molecolare C10H10O3
Molecular Weight (g/mol) 178.19
Numero MDL MFCD00216474
InChI Key QNTSFZXGLAHYLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 4-acetyl-, methyl ester, unii-3s3d53j4nt, 4-acetylbenzoic acid methyl ester, methyl4-acetylbenzoate, 4-acetyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-acetyl benzoate, pubchem22273, acmc-209ikx, #, ksc497k9b
PubChem CID 137990
IUPAC Name methyl 4-acetylbenzoate
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-acetylbenzoate
Punto di fusione 93.0°C to 95.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OOCC6H4COCH3
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 99+%
Forma fisica Amorphous Powder