Learn More
Methyl 4-Acetylbenzoate, TRC
Codice prodotto. 30470154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470154 1 g 1g
30467264 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30470154 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2940201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-Acetylbenzoate
CAS 3609-53-8
Formula molecolare C10H10O3
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Acetylbenzoic Acid Methyl Ester, 4-Carbomethoxyacetophenone, Methyl 4-Acetylbenzoate, Methyl p-Acetylbenzoate, NSC 49140, p-(Methoxycarbonyl)acetophenone, 4-Acetyl Benzoic Acid Methyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C10H10O3/c1-7(11)8-3-5-9(6-4-8)10(12)13-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC Name methyl 4-acetylbenzoate
Molecular Weight (g/mol) 178.18
Peso formulazione 178.063