Learn More
methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Quantità | 1 g |
| IUPAC Name | methyl 4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylate;hydrochloride |
| Peso formulazione | 190.63 |
| Percent Purity | 95% |