Learn More
methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10635155
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10635155 5 g 5g
10249412 1 g 1g
10487174 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10635155 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00998DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 180258-45-1
Formula molecolare C7H11ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 190.63
Numero MDL MFCD01318761
InChI Key HEOKCJUUKIPIMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl 4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl-4-amino-1-methyl pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, 4-amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid-methyl ester hcl, 4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, h-nh 4-mepyl-2-ome hcl, methyl 4-amino-1-methyl-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, methyl-4-amino-1-methyl pyrrole-2-carboxylate, hcl, n-methyl-2-carbomethoxy-4-aminopyrrole hydrochloride, 3-amino-1-methyl-5-methyloxycarbonylpyrrol hydrochloride
PubChem CID 2794656
SMILES Cl.COC(=O)C1=CC(N)=CN1C
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 5 g
IUPAC Name methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Peso formulazione 190.63
Percent Purity 95%