Learn More
Methyl 4-Amino-3-methylbenzoate, TRC
Codice prodotto. 30478794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478794 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30478794 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM266140250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-Amino-3-methylbenzoate
CAS 18595-14-7
Formula molecolare C9H11NO2
Quantità 250 g
Sinonimo 4-Amino-3-methyl-benzoic Acid Methyl Ester, 4-Amino-m-toluic Acid Methyl Ester, (4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenyl)amine, 4-Amino-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Methyl-4-aminobenzoate, Methyl 4-Amino-3-methylbenzoate
InChI Formula InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-5-7(9(11)12-2)3-4-8(6)10/h3-5H,10H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(N)c(C)c1
IUPAC Name methyl 4-amino-3-methylbenzoate
Molecular Weight (g/mol) 165.19
Peso formulazione 165.079