Learn More
Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10403464 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10403464 5 g Bottiglia in vetro 5g
10366724 1 g Bottiglia in vetro 1g
10254954 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10403464 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 396780050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 6232-11-7 | C9H11NO2·ClH | 201.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6232-11-7
Formula molecolare C9H11NO2·ClH
Molecular Weight (g/mol) 201.65
Numero MDL MFCD00182671
InChI Key GIZCKBSSWNIUMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-aminomethyl benzoate hydrochloride, methyl 4-aminomethylbenzoate hydrochloride, methyl-4-aminomethyl benzoate hydrochloride, methyl 4-aminomethylbenzoate hcl, methyl 4-aminomethyl benzoate, hcl, 4-aminomethyl benzoic acid methyl ester hydrochloride, methyl4-aminomethyl benzoatehydrochloride, methyl 4-aminomethyl-benzoate hydrochloride, 4-aminomethyl benzoic acid methyl ester hcl, 4-aminomethylbenzoic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2729253
IUPAC Name methyl 4-(aminomethyl)benzoate;hydrochloride
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Punto di fusione 234.5°C to 237.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96.0 to 104% (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NH2CH2C6H4COOCH3
Quantità 5 g
Peso formulazione 201.65
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.