Learn More
Methyl 4-Azido-4,6-dideoxy-2-O-methyl-3-O-benzyl-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Codice prodotto. 30482327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482327 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30482327 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM28874510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-Azido-4,6-dideoxy-2-O-methyl-3-O-benzyl-a-D-glucopy
CAS 861819-28-5
Formula molecolare C15 H21 N3 O4
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H21N3O4/c1-10-12(17-18-16)13(14(19-2)15(20-3)22-10)21-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12-15H,9H2,1-3H3/t10-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1O[C@H](C)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OCc2ccccc2)[C@H]1OC
IUPAC Name (2S,3R,4S,5R,6R)-5-azido-2,3-dimethoxy-6-methyl-4-phenylmethoxyoxane
Molecular Weight (g/mol) 307.34
Peso formulazione 307.1532