Learn More
Methyl 4-[beta-(5-Methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]benzene Sulfonamide Carbamate, TRC
Codice prodotto. 30179876
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179876 500 mg 500mg
30180381 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179876 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM322900500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33288-74-3
Formula molecolare C16 H18 N4 O5 S
Molecular Weight (g/mol) 378.4
Sinonimo Methyl [[4-[2-[[(5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Methyl [[4-[2-[[(5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamate, Carbamic acid, N-[[4-[2-[[(5-methyl-2-pyrazinyl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, methyl ester, Carbamic acid, [[4-[2-[[(5-methylpyrazinyl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, methyl ester (9CI), Carbamic acid, [[p-[2-(5-methylpyrazinecarboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-, methyl ester (8CI), N-[4-[β-(5-Methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl]methylurethane
IUPAC Name methyl N-[4-[2-[(5-methylpyrazine-2-carbonyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonylcarbamate
SMILES COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cnc(C)cn2)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl [(4-[2-[((5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]carbamate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H18N4O5S/c1-11-9-19-14(10-18-11)15(21)17-8-7-12-3-5-13(6-4-12)26(23,24)20-16(22)25-2/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3,(H,17,21)(H,20,22)
Peso formulazione 378.0998