Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 4-bromobenzoate |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | 78.0°C to 81.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | BrC6H4CO2CH3 |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 215.05 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl 4-bromobenzoate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.