Learn More
Methyl 4-bromobutyrate, 98+%
Codice prodotto. 10252522 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10252522
Marca: Thermo Scientific Acros 365830100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4897-84-1 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4897-84-1
Formula molecolare C5H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 181.03
Numero MDL MFCD00041482
InChI Key QAWFLJGZSZIZHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid methyl ester, methyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl4-bromobutyrate, butyric acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl gamma-bromobutyrate, acmc-1amn9, 4-brombutyric acid methyl ester, 4-bromobutyric acid methyl-ester
PubChem CID 107604
IUPAC Name methyl 4-bromobutanoate
SMILES COC(=O)CCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-bromobutyrate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4340g/mL
Punti di ebollizione 186.0°C to 187.0°C
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589nm)
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.434
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 181.03
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 4-bromobutyrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.