Learn More
Methyl 4-chloroacetoacetate, 97%
Codice prodotto. 10297543 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10297543 100 mL 100mL
10236910 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10297543 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 241621000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 32807-28-6 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32807-28-6
Formula molecolare C5H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 150.56
Numero MDL MFCD00000938
InChI Key HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-chloroacetoacetate, methyl 4-chloro-3-oxo-butanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, methyl ester, 4-chloroacetoacetic acid methyl ester, methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, methyl gamma-chloroacetoacetate, methyl-4-chloroacetoacetate, acetoacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chloroacetonacetic acid nethyl ester, pubchem11042
PubChem CID 36240
IUPAC Name methyl 4-chloro-3-oxobutanoate
SMILES COC(=O)CC(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-chloroacetoacetate
Punto di fusione 14.0°C to 16.0°C
Colore Orange-Yellow to Yellow
Densità 1.2800g/mL
Punti di ebollizione 212.0°C to 213.0°C
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCH2C(O)CH2COOCH3
Indice di rifrazione 1.4560 to 1.4580
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.28
Informazioni di solubilità Solubility in water: 71g/L (20 c)
Peso formulazione 150.56
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid