Learn More
Methyl 4-(chloroformyl)butyrate, 98%
Codice prodotto. 15299616 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 15299616
Marca: Thermo Scientific Acros 126540100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1501-26-4 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-(chloroformyl)butyrate
Nota nome 98%
CAS 1501-26-4
Densità 1.1910g/mL
Punti di ebollizione 110.0°C (17.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 82°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H9ClO3
Formula lineare ClCO(CH2)3CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4435 to 1.4455
Numero MDL MFCD00000756
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.191
Sinonimo methyl 4-chloroformyl butyrate, methyl 5-chloro-5-oxovalerate, methyl 4-chloroformylbutyrate, methyl5-chloro-5-oxopentanoate, 5-chloro-5-oxopentanoic acid methyl ester, methyl glutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-butyric acid methyl ester, zlchem 559, pubchem14033
InChI Key JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CCCC(Cl)=O
IUPAC Name methyl 5-chloro-5-oxopentanoate
Molecular Weight (g/mol) 164.59
PubChem CID 73916
Peso formulazione 164.59
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 4-(chloroformyl)butyrate