Learn More
Methyl 4-(chloroformyl)butyrate, 98%
Codice prodotto. 15209626 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15209626 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15209626 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126540500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1501-26-4 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-(chloroformyl)butyrate
CAS 1501-26-4
Densità 1.1910g/mL
Punti di ebollizione 110.0°C (17.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Formula molecolare C6H9ClO3
Formula lineare ClCO(CH2)3CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4435 to 1.4455
Numero MDL MFCD00000756
Quantità 50 g
Gravità specifica 1.191
Sinonimo methyl 4-chloroformyl butyrate, methyl 5-chloro-5-oxovalerate, methyl 4-chloroformylbutyrate, methyl5-chloro-5-oxopentanoate, 5-chloro-5-oxopentanoic acid methyl ester, methyl glutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-butyric acid methyl ester, zlchem 559, pubchem14033
InChI Key JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CCCC(Cl)=O
IUPAC Name methyl 5-chloro-5-oxopentanoate
Molecular Weight (g/mol) 164.59
PubChem CID 73916
Peso formulazione 164.59
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 4-(chloroformyl)butyrate