Learn More
Methyl 4-chlorophenylacetate, 99%
Codice prodotto. 10324352 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10324352 5 g Glass bottle 5g
10323612 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10324352 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 351050050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 52449-43-1 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52449-43-1
Formula molecolare C9H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 184.62
Numero MDL MFCD00032743
InChI Key WWIYGBWRUXQDND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-chlorophenylacetate, methyl 2-4-chlorophenyl acetate, methyl 4-chlorophenyl acetate, 4-chloro-phenyl-acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chlorophenylacetic acid methyl ester, methyl4-chlorophenylacetate, zlchem 382
PubChem CID 104196
IUPAC Name methyl 2-(4-chlorophenyl)acetate
SMILES COC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-chlorophenylacetate
Nota nome 99%
Colore Yellow
Densità 1.2000g/mL
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5220 to 1.5240
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Gravità specifica 1.2
Formula lineare ClC6H4CH2CO2CH3
Beilstein 09, III, 2264
Peso formulazione 184.62
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 4-chlorophenylacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.