Learn More
Methyl 4-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoate, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 4-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoate |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 248.69 |
| Percent Purity | 95% |