Learn More
Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate, 98%
Codice prodotto. 15468098
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15468098 25 g 25g
15478098 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15468098 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61542.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 329-59-9 | C8H6FNO4 | 199.14 g/mol
Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate is used to prepare dimethyl 3-nitro-3',4-oxydibenzoate by reacting with 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate is used to prepare dimethyl 3-nitro-3′,4-oxydibenzoate by reacting with 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester.
Solubility
Soluble in ethanol, ether and methanol. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 329-59-9
Formula molecolare C8H6FNO4
Molecular Weight (g/mol) 199.14
Numero MDL MFCD00196161
InChI Key CNJJSTPBUHAEFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-fluoro-3-nitro-benzoate, 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro-, methyl ester, pubchem2045, acmc-209hxf, methyl 4-fluoro-3 nitrobenzoate, 4-carbomethoxy-2-nitrofluorobenzene, methyl4-fluoro-3-nitrobenzoate
PubChem CID 5219721
IUPAC Name methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
Punto di fusione 56°C to 59°C
Punti di ebollizione 109°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,ether and methanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 199.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate