Learn More
Methyl 4-fluorobenzoylacetate, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10700711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10700711 10 g Bottiglia in vetro 10g
10096093 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10700711 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 199760100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 63131-29-3
Formula molecolare C10H9FO3
Molecular Weight (g/mol) 196.18
Numero MDL MFCD00000355
InChI Key HGLVYXXPRSNKQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-fluorobenzoylacetate, methyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, methyl p-fluorobenzoylacetate, 4-fluorobenzoylacetic acid methyl ester, methyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-beta-oxo-, methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-.beta.-oxo-, methyl ester, pubchem16721, acmc-209nd6
PubChem CID 579425
IUPAC Name methyl 3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropanoate
SMILES COC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-fluorobenzoylacetate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2200g/mL
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H4COCH2CO2CH3
Indice di rifrazione 1.5200 to 1.522
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.22
Peso formulazione 196.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid