Learn More
Methyl 4-formyl-1,2,5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 4-formyl-1, 2, 5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 195.22 |
| Percent Purity | 95% |