Learn More
Methyl 4-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10703843
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10703843 1 g Amber Glass Bottle 1g
10203672 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10703843 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW06271DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 67858-47-3
Formula molecolare C8H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 167.164
Numero MDL MFCD01571196
InChI Key GXSZDESAIZEFGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-formyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, pubchem12439, methylformylmethylpyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 4-formyl-1-methyl-, methyl ester, 4-formyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2798349
IUPAC Name methyl 4-formyl-1-methylpyrrole-2-carboxylate
SMILES CN1C=C(C=C1C(=O)OC)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 167.16
Percent Purity 95%