Specifications
| Materiale o nome chimico | Methyl 4-formylbenzoate |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | 57.0°C to 64.0°C |
| Colore | Cream to White or Green |
| Punti di ebollizione | 265.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 144°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | HCOC6H4CO2CH3 |
| Show More |