Learn More
Methyl 4-Hydroxybenzoate (Methyl Paraben), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl Parahydroxybenzoate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3 |
| Peso formulazione | 152.0473 |
| Percent Purity | >95% |