Learn More
Methyl 4-hydroxybenzoate, sodium salt, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10338370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10338370 500 g Plastic bottle 500g
10053673 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10338370 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 235145000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 5026-62-0 | Molecular Formula: C8H7NaO3 | Molecular Weight: 174.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5026-62-0
Formula molecolare C8H7NaO3
Molecular Weight (g/mol) 174.13
Numero MDL MFCD00016470
InChI Key PESXGULMKCKJCC-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo methylparaben sodium, sodium methylparaben, sodium 4-methoxycarbonyl phenolate, preserval ms, methyl 4-hydroxybenzoate, sodium salt, solparol, bonomold omna, methyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, sodium 4-carbomethoxyphenolate, unii-cr6k9c2nhk
PubChem CID 23663626
IUPAC Name sodium;4-methoxycarbonylphenolate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)[O-].[Na+]
Specifications
Materiale o nome chimico Methyl 4-hydroxybenzoate, sodium salt
Nota nome 99%
Punto di fusione >125°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Indice di Merck 10,5977
Informazioni di solubilità Solubility in water: 333g/L (20°C)
Peso formulazione 174.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 4-hydroxybenzoate, sodium salt
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement