Learn More
Methyl 4-hydroxyphenylacetate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-164304
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
14199-15-6
C9H10O3
166.18
MFCD00002387
XGDZEDRBLVIUMX-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-hydroxyphenylacetate, methyl 2-4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, methyl 4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methl ester, acetic acid, p-hydroxyphenyl-, methyl ester, p-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, 4-hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, 4-hydroxy-phenyl-acetic acid methyl ester
518900
CHEBI:68078
methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
COC(=O)CC1=CC=C(C=C1)O
14199-15-6
C9H10O3
166.18
MFCD00002387
XGDZEDRBLVIUMX-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-hydroxyphenylacetate, methyl 2-4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, methyl 4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methl ester, acetic acid, p-hydroxyphenyl-, methyl ester, p-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, 4-hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, 4-hydroxy-phenyl-acetic acid methyl ester
518900
CHEBI:68078
methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
COC(=O)CC1=CC=C(C=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Methyl 4-hydroxyphenylacetate
Nota nome 99%
Punto di fusione 55°C to 58°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 162°C to 163°C (5.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare HOC6H4CH2CO2CH3
Quantità 25 g
Beilstein 10, 191
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 4-hydroxyphenylacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.