Learn More
Methyl 4-methoxybenzoate, 98+%
Codice prodotto. 11434324
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434324 25 g 25g
11444324 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11434324 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12598.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 121-98-2 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-98-2
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.176
Numero MDL MFCD00008437
InChI Key DDIZAANNODHTRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl anisate, methyl p-anisate, methyl p-methoxybenzoate, 4-methoxybenzoic acid methyl ester, p-anisic acid, methyl ester, benzoic acid, 4-methoxy-, methyl ester, methyl 4-anisate, p-methoxybenzoic acid methyl ester, p-anisic acid methyl ester, benzoic acid, p-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 8499
ChEBI CHEBI:86903
IUPAC Name methyl 4-methoxybenzoate
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-methoxybenzoate
Punto di fusione 48°C to 51°C
Punti di ebollizione 244°C to 245°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Characteristic
Quantità 25 g
Beilstein 2208571
Peso formulazione 166.18
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 4-methoxybenzoate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-methoxybenzoate