Learn More
Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10299603 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10299603 5 g Bottiglia in vetro 5g
10297710 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10299603 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 325710050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Identificatori chimici
CAS 22027-52-7
Formula molecolare C13H14O5
Molecular Weight (g/mol) 250.25
Numero MDL MFCD00800637
InChI Key GFDCYWYWNSTMDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3864207
IUPAC Name methyl 4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
Punto di fusione 81°C to 86°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Sinonimo methyl 4-3-methoxy-3-oxopropanoyl benzoate, methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 4-2-methoxycarbonyl-acetyl-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl-beta-oxobenzenepropanoic acid methyl ester, benzenepropanoic acid,4-methoxycarbonyl-a-oxo-, methyl ester, acmc-20efie, methyl 4-methoxycarbonyl benzoyl acetate, methyl4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 4-methoxycarbonylbenzoyl acetic acid methyl ester, methyl 3-4-methoxycarbonyl phenyl-3-oxopropanoate
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acetone,methanol
Peso formulazione 236.22
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.