Learn More
Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate, 98%
Codice prodotto. 15451769
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15451769 5 g 5g
15441769 1 g 1g
15461769 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15451769 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64519.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 29681-43-4 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29681-43-4
Formula molecolare C8H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 167.164
Numero MDL MFCD00956223
InChI Key OJDKENGKKYVJLY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-methoxypicolinate, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylicacidmethylester, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, 4-methoxypicolinic acid methyl ester, 4-methoxypyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-methoxy-2-pyridinecarboxylate, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylic acid metyl ester, pubchem11083, acmc-1b7sb
PubChem CID 1519345
IUPAC Name methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
SMILES COC1=CC(=NC=C1)C(=O)OC
Specifications
Materiale o nome chimico Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
Punto di fusione 47°C to 50°C
Colore White to Yellow
Quantità 5 g
Beilstein 473379
Peso formulazione 167.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate