Learn More
Methyl 4-methoxysalicylate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10046393 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10046393 50 g Bottiglia in vetro 50g
10285890 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10046393 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174270500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Identificatori chimici
CAS 5446-02-6
Formula molecolare C9H10O4
Molecular Weight (g/mol) 182.18
Numero MDL MFCD00008424
InChI Key ZICRWXFGZCVTBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Methyle2-hydroxy-4-methoxybenzoate
IUPAC Name methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-methoxysalicylate
Punto di fusione 49°C to 53°C
Colore White to Yellow
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H3(OH)CO2CH3
Quantità 50 g
Beilstein 10, 381
Peso formulazione 182.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals