Learn More
Methyl 4-Methoxysalicylate, TRC
Codice prodotto. 30482149
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482149 50 g 50g
30469215 100 g 100g
30474282 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30482149 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26551550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5446-02-6
Formula molecolare C9H10O4
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Sinonimo 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, 2-Hydroxy-p-anisic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-4-methoxybenzoate, Methyl 4-Methoxy-2-hydroxybenzoate, NSC 17154
IUPAC Name methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(OC)cc1O
Specifications
Materiale o nome chimico Methyl 4-Methoxysalicylate
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C9H10O4/c1-12-6-3-4-7(8(10)5-6)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3
Peso formulazione 182.0579