Learn More
Methyl(4-methylnaphthalen-1-ylmethyl)amine, TRC
Codice prodotto. 30469138
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30469138 50 mg 50mg
30469139 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30469138 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32318550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98978-50-8
Formula molecolare C13H15N
Molecular Weight (g/mol) 185.26
Sinonimo N,4-Dimethyl-1-naphthalenemethanamine
IUPAC Name N-methyl-1-(4-methylnaphthalen-1-yl)methanamine
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=C(CNC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl(4-methylnaphthalen-1-ylmethyl)amine
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H15N/c1-10-7-8-11(9-14-2)13-6-4-3-5-12(10)13/h3-8,14H,9H2,1-2H3
Peso formulazione 185.1204