Learn More
Methyl 4-(Methylthio)benzoate, TRC
Codice prodotto. 30240899
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
5 g
Dimensione della confezione:
2g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240899 5 g 5g
30240601 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30240899 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3230155G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3795-79-7
Formula molecolare C9 H10 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 182.24
IUPAC Name methyl 4-methylsulfanylbenzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(SC)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-(Methylthio)benzoate
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H10O2S/c1-11-9(10)7-3-5-8(12-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Peso formulazione 182.0402