Learn More
Methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, Technical Grade, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 160.19 |
| Percent Purity | Tech. |
| Grado | Caratteristiche |