Learn More
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10572463
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10572463 1 g Amber Glass Bottle 1g
10407252 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10572463 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW02756DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 237385-98-7
Formula molecolare C13H9F3O2S
Molecular Weight (g/mol) 286.268
Numero MDL MFCD00110251
InChI Key RDMSDMSSVFMCKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2carboxylate, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2781442
IUPAC Name methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(S1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 286.27
Percent Purity 95%