Learn More
Methyl 4-[(Pyridine-3-carbonylamino)methyl]benzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 4-[(Pyridine-3-carbonylamino)methyl]benzoate |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H14N2O3/c1-20-15(19)12-6-4-11(5-7-12)9-17-14(18)13-3-2-8-16-10-13/h2-8,10H,9H2,1H3,(H,17,18) |