Learn More
Methyl 4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10443413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10443413 1 g Amber Glass Bottle 1g
10769573 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10443413 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC39222DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Identificatori chimici
CAS 77484-99-2
Formula molecolare C8H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 165.15
Numero MDL MFCD06797487
InChI Key LIIJOCBTGRORSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl furano 2,3-d pyrrole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-4h-furo 3,2-b pyrrole, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, methyl ester, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 5082263
IUPAC Name methyl 4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CO2
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 165.15
Percent Purity 97%