Learn More
Methyl 4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10769573
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10769573 10 g Amber Glass Bottle 10g
10443413 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10769573 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC39222EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 77484-99-2
Formula molecolare C8H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 165.15
Numero MDL MFCD06797487
InChI Key LIIJOCBTGRORSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl furano 2,3-d pyrrole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-4h-furo 3,2-b pyrrole, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, methyl ester, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 5082263
IUPAC Name methyl 4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CO2
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 165.15
Percent Purity 97%