Learn More
Methyl-(5-[2-thienylcarbonyl]-1H-benzimidazol-2yl)carbamate, TRC
Codice prodotto. 30483621
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483621 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30483621 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33035010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl-(5-[2-thienylcarbonyl]-1H-benzimodazol-2yl)carbamate (Nocodazole)
CAS 31430-18-9
Formula molecolare C14 H11 N3 O3 S
Quantità 10 mg
Sinonimo Nocodazole
InChI Formula InChI=1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3cccs3
IUPAC Name methyl N-[5-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 301.32
Peso formulazione 301.0521