Learn More
Methyl-(5-[2-thienylcarbonyl]-1H-benzimidazol-2yl)carbamate, TRC
Codice prodotto. 30476605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476605 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30476605 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM330350100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl-(5-[2-thienylcarbonyl]-1H-benzimodazol-2yl)carbamate (Nocodazole)
CAS 31430-18-9
Formula molecolare C14 H11 N3 O3 S
Quantità 100 mg
Sinonimo Nocodazole
InChI Formula InChI=1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3cccs3
IUPAC Name methyl N-[5-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 301.32
Peso formulazione 301.0521