Learn More
Methyl 5-(4-Fluorophenyl)-(5S)-hydroxypentanoate, TRC
Codice prodotto. 30480700
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480700 10 mg 10mg
30466108 50 mg 50mg
30471589 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30480700 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM87063010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 870634-36-9
Formula molecolare C12H15FO3
Molecular Weight (g/mol) 226.24
Sinonimo Methyl Ester 4-Fluoro-delta-hydroxybenzenepentanoic Acid,
IUPAC Name methyl (5S)-5-(4-fluorophenyl)-5-hydroxypentanoate
SMILES COC(=O)CCC[C@H](O)c1ccc(F)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 5-(4-Fluorophenyl)-(5S)-hydroxypentanoate
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H15FO3/c1-16-12(15)4-2-3-11(14)9-5-7-10(13)8-6-9/h5-8,11,14H,2-4H2,1H3/t11-/m0/s1
Peso formulazione 226.1005