Learn More
Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mikromol™
Codice prodotto. 30052177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052177 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052177 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0882.060025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
CAS 31545-31-0
Nomi componenti o analita Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H15 N3 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mebendazole Imp. F (EP), Mebendazole Related Compound F, Mebendazole Impurity F
InChI Formula InChI=1S/C17H15N3O3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(21)12-7-8-13-14(9-12)19-16(18-13)20-17(22)23-2/h3-9H,1-2H3,(H2,18,19,20,22)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(C)cc3
IUPAC Name methyl N-[5-(4-methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 309.32
Quantità 25 mg
Peso formulazione 309.1113 g/mol