Learn More
Methyl-5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10758423
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10758423 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10209932 1 g Amber Glass Bottle 1g
10048793 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10758423 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00936CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 20699-85-8
Formula molecolare C10H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 207.247
InChI Key SIMBULBEQVHFPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2824064
IUPAC Name methyl 5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo methyl 5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, 5-aminothionaphthene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-aminobenzothiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, maybridge3_004413, methyl 5-aminobenzo b thiophene-carboxylate, methyl5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, methyl-5-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-amino-1-benzo b thiophene-2-carboxylate
Peso formulazione 207.25
Percent Purity 97%