Learn More
Methyl 5-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Methyl 5-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 271.13 |
| Percent Purity | 97% |