Learn More
Methyl 5-bromo-2-furoate, 98%
Codice prodotto. 10633373 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10633373 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10633373 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 355750010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2527-99-3 | C6H5BrO3 | 205.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 5-bromo-2-furoate
Nota nome 98%
CAS 2527-99-3
Punto di fusione 65.0°C to 67.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H5BrO3
Numero MDL MFCD00092313
Quantità 1 g
Sinonimo methyl 5-bromo-2-furoate, methyl 5-bromo-2-furancarboxylate, 5-bromo-2-furoic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 5-bromofuran-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-bromofuroate, 2-furoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-furanate, maybridge1_004996
InChI Key FBPIDMAELBIRLE-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)Br
IUPAC Name methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 205.01
PubChem CID 599633
Peso formulazione 205.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 5-bromo-2-furoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.