Learn More
Methyl 5-bromo-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10388813
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10388813 5 g Amber Glass Bottle 5g
10317644 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10388813 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01274DE
Identificatori chimici
CAS 50593-91-4
Formula molecolare C7H7BrN2O2S
Molecular Weight (g/mol) 263.11
Numero MDL MFCD05664428
InChI Key MYZJIEWTRJTWCD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylate, methylbromomethylsulfanylpyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylate, methyl-5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarb, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate,97, 5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2794729
SMILES COC(=O)C1=NC(SC)=NC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 5-bromo-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
IUPAC Name methyl 5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylate
Peso formulazione 263.11
Percent Purity 97%