Learn More
Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate, TRC
Codice prodotto. 30480523
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480523 500 mg 500mg
30479573 100 mg 100mg
30469100 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30480523 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM296140500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2527-99-3
Formula molecolare C6 H5 Br O3
Molecular Weight (g/mol) 205.006
IUPAC Name methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
SMILES COC(=O)c1oc(Br)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H5BrO3/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3
Peso formulazione 203.942