Learn More
Methyl 5-bromonicotinate, TRC
Codice prodotto. 30478811
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478811 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30478811 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2961081G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 5-bromonicotinate
CAS 29681-44-5
Formula molecolare C7 H6 Br N O2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1cncc(Br)c1
IUPAC Name methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 216.032
Peso formulazione 214.958